Fortfahren mit
900644
Acetonitril
99.8%, ZerO2®, anhydrous
Synonym(e):
ACN, Cyanomethan, Methylcyanid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
4 x 2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 350,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
41.05
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.21
EC Number:
200-835-2
Beilstein/REAXYS Number:
741857
MDL number:
Assay:
99.8%
Grade:
ZerO2®
Bp:
81-82 °C (lit.)
Vapor pressure:
72.8 mmHg ( 20 °C)
€ 350,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Acetonitril, anhydrous, ZerO2®, 99.8%
Quality Segment
grade
ZerO2®
vapor density
1.41 (vs air)
vapor pressure
72.8 mmHg ( 20 °C)
assay
99.8%
form
liquid
autoignition temp.
973 °F
quality
anhydrous
expl. lim.
16 %
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.001% water
water
refractive index
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Application
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Legal Information
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
34442L010002L010100
description
anhydrous, ZerO2®, 99.8%
description
suitable for DNA synthesis, ≥99.9% (GC)
description
-
description
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
99.8%
assay
≥99.9% (GC)
assay
-
assay
≥99.9% (GC)
grade
ZerO2®
grade
-
grade
-
grade
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
expl. lim.
16 %
expl. lim.
16 %
expl. lim.
16 %
expl. lim.
16 %
bp
81-82 °C (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetonitril
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2.0 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-05-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)