Merck
89888
Gonyautoxin-2-15N7 und Gonyautoxin-3-15N7 -Lösung
10 μg/g in acetic acid (nominal concentration), analytical standard
Synonym(e):
Toxin GTX2-15N7 und Toxin GTX3-15N7 -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H1715N7O8S
Molekulargewicht:
402.30
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116107
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
10 μg/g in acetic acid (nominal concentration)
format
multi-component solution
storage temp.
−20°C
General description
Paralytic Shellfish Toxin PST for the analysis of marine toxins in seafood.
Check out our complete range of marine toxins reference materials
This is the 13C isotope-labelled analog of Gonyautoxin-2 and Gonyautoxin-3
Analysis Note
10 μg/g (total) in 5 mM acetic acid
the mixture is "not equilibrated".
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)