Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H18KNO9S2 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
429.51
UNSPSC Code:
41116107
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?