Merck
88148
Tetrathionat-Anreicherungsbouillon nach Muller-Kauffmann
suitable for microbiology
Synonym(e):
-Muller-Kauffmann-Tetrathionat-Bouillon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
calcium carbonate, 25 g/L , meat extract, 0.9 g/L , meat peptone, 4.5 g/L , ox-bile (dried), 4.75 g/L , sodium chloride, 4.5 g/L , sodium thiosulfate, 40.7 g/L , yeast extract, 1.8 g/L
final pH
7.6±0.2 (37 °C)
application(s)
microbiology
Application
Für die selektive Anreicherung von Salmonella aus verschiedenen Materialen, insbesondere aus Fleisch, Fleischprodukten und anderen Nahrungsmitteln.
Other Notes
Salmonellen-Isolierung in 9 Europäischen Labors nach standardisiertem Verfahren
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)