Merck
88122
Tetrapropylammonium-perchlorat
≥98.0% (T)
Synonym(e):
N,N,N-Tripropyl-1-propanaminium perchlorate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2)4N(ClO4)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.81
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352000
NACRES:
NA.22
EC Number:
239-874-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3639544
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98.0% (T)
reaction suitability
reagent type: oxidant
mp
238-242 °C
SMILES string
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
Application
Investigations of:
  • The liquid junction potential between different solvents
  • The effect of cathode potential on electrochemical polymerization mechanism and physiochemical properties of styrene-Me methacrylate copolymers
Used in electrochemical:
  • Oxidation kinetics of ferrocene at platinum in MeCN containing tetraalkylammonium perchlorate using chronoamperometry or voltammetry
  • Reduction of methylbenzyl chloride on mercury
  • Impedance spectroscopy
Piktogramme
Flame over circleExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)