Merck
87254
Tetraethylphosphonium-tetrafluoroborat
Selectophore, ≥98.0%
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3CH2)4P(BF4)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.02
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3730026
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
Selectophore
assay
≥98.0% (T), ≥98.0%
mp
300-302 °C
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CC[P+](CC)(CC)CC
Other Notes
Novel organic electrolyte with high conductivity in high energy density electric double-layer capacitors (EDLC)
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)