Über diesen Artikel
Specific activity:
≥35 U/mg
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
powder
specific activity
≥35 U/mg
storage condition
under inert gas
color
beige
solubility
soluble
storage temp.
2-8°C
General description
Clara-Diastase ist eine Mischung aus α-Amylase, Cellulase, Invertase, Peptidase, Phosphatase und Sulfatase. Sie ist bei der effizienten enzymatischen Hydrolyse nützlich.
Other Notes
1 E entspricht der Enzymmenge, die bei einem pH-Wert von 6,0 und 25 °C je Minute 1 μmol Maltose freisetzt (Stärke gemäß Zulkowsky, Kat.-Nr. 85642, als Substrat)
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?