Fortfahren mit
86470
p-Terphenyl
suitable for scintillation, ≥98.5% (HPLC)
Synonym(e):
1,4-Diphenyl-benzol, PTP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 75,70
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5C6H4C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.30
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-205-2
Beilstein/REAXYS Number:
1908447
MDL number:
Assay:
≥98.5% (HPLC)
Form:
solid
€ 75,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
7.95 (vs air)
Quality Segment
assay
≥98.5% (HPLC)
form
solid
bp
389 °C (lit.)
mp
212-213 °C (lit.), 212-214 °C
fluorescence
λex 286 nm; λem 343 nm in DMF
λ
in ethanol
UV absorption
λ: 277 nm Amax: ≥98.5%
suitability
suitable for scintillation
functional group
phenyl
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H14/c1-3-7-15(8-4-1)17-11-13-18(14-12-17)16-9-5-2-6-10-16/h1-14H
InChI key
XJKSTNDFUHDPQJ-UHFFFAOYSA-N
Preparation Note
λmax. 277 nm, log ε 4.50
Analysis Note
Zusätzlich zum Emissionsmaximum bei 343 nm, sind Nebenmaxima bei 325 und 327 nm vorhanden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T3203T3009T2800
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
≥99.5% (HPLC)
assay
99%
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
-
form
-
form
-
bp
389 °C (lit.)
bp
389 °C (lit.)
bp
379 °C (lit.)
bp
337 °C (lit.)
mp
212-213 °C (lit.), 212-214 °C
mp
212-213 °C (lit.)
mp
84-88 °C (lit.)
mp
56-59 °C (lit.)
fluorescence
λex 286 nm; λem 343 nm in DMF
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under p-Terphenyl
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
404.6 °F - closed cup
flash_point_c
207 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)