Merck
85676
3-Stearoyl-sn-glycerin
≥99.0% (TLC)
Synonym(e):
(R)-Glycerin-1-stearat, L-α-Monostearin, L-α-Stearin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H42O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
358.56
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
238-880-5
Beilstein/REAXYS Number:
1728686
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥99.0% (TLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](O)CO
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)