Merck
85431
Silylierungsmischung I nach Sweeley
derivatization grade (GC derivatization), LiChropur
Synonym(e):
Chlortrimethylsilan–Hexamethyldisilazan-Mischung, hexamethyldisilazane/chlorotrimethylsilane/pyridine = 2:1:10 (v/v/v), HMDS + TMCS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
23151816
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
derivatization grade (GC derivatization)
Quality Segment
description
ready to use solution in pyridine (10 vol parts)
form
liquid
quality
LiChropur
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[Si](C)(C)Cl.C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C.C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
InChI
1S/2C6H19NSi2.C3H9ClSi/c2*1-8(2,3)7-9(4,5)6;1-5(2,3)4/h2*7H,1-6H3;1-3H3
InChI key
UCJNZOHHMSKSRP-UHFFFAOYSA-N
Application
Learn more in the Product Information
Other Notes
hexamethyldisilazane : chlorotrimethylsilane : pyridine = 2:1:10 (v/v)
Nützliche Mischung für die Silylierung von Hydroxyverbindungen
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sylon is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
68.0 °F - closed cup
flash_point_c
20 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)