Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
SO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
64.06
UNSPSC Code:
12142100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-195-2
Beilstein/REAXYS Number:
3535237
MDL number:
Assay:
≥99.9%
Form:
gas
vapor density
2.26 (21 °C, vs air)
vapor pressure
1779 mmHg ( 21 °C)
assay
≥99.9%
form
gas
impurities
≤0.02% water, ≤0.05% H2SO4
bp
−10 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
density
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=S=O
InChI
1S/O2S/c1-3-2
InChI key
RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Zylinder mit netto 2.4 kg
Other Notes
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Recommended DIN 477 - Nr. 7
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Schwefeldioxid
signalword
Danger
Lagerklasse
2A - Gases
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
target_organs
Respiratory system
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B - STOT SE 1 Inhalation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?