Direkt zum Inhalt
84332
Methylsalicylat
tested according to Ph. Eur.
Synonym(e):
Methylis salicylas, 2-Hydroxybenzoesäure-methylester, Methyl-2-hydroxybenzoat, ‘Wintergrünöl’
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
2-(HO)C6H4CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.15
UNSPSC Code:
41116100
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-317-7
Beilstein/REAXYS Number:
971516
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
vapor density
5.26 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 54 °C)
form
liquid
autoignition temp.
847 °F
refractive index
n20/D 1.536 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
mp
−8-−7 °C (lit.)
density
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
InChI key
OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylsalicylat
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)