Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 29,10 |
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 52,40 |
Über diesen Artikel
Produktname
Salicylsäure, puriss. p.a., ≥99.0% (T)
vapor density
4.8 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 114 °C)
grade
puriss. p.a.
assay
≥99.0% (T)
form
powder
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
loss
≤0.5% loss on drying
bp
211 °C (lit.)
mp
158-161 °C
solubility
96% ethanol: 0.1 g/mL, clear
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤500 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
OCc1ccccc1, OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
InChI key
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALB(213), PTPN1(5770)
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| grade puriss. p.a. | grade - | grade - | grade - |
| assay ≥99.0% (T) | assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥99.0% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300, 400 | Quality Level 200 |
| form powder | form - | form powder or crystals | form - |
| solubility 96% ethanol: 0.1 g/mL, clear | solubility - | solubility 95% ethanol: 50 mg/mL | solubility - |
| anion traces chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg | anion traces - | anion traces - | anion traces chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.003% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salicylsäure
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
314.6 °F - closed cup
flash_point_c
157 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?