Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 30,70 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 73,30 |
Über diesen Artikel
grade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (NT)
form
crystals
mp
54-58 °C (lit.), 55-61 °C
solubility
methanol: 0.1 g/mL, clear
SMILES string
C1CCN(C1)c2ccncc2
InChI
1S/C9H12N2/c1-2-8-11(7-1)9-3-5-10-6-4-9/h3-6H,1-2,7-8H2
InChI key
RGUKYNXWOWSRET-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (NT) | assay ≥98.0% (NT) | assay ≥98.0% (NT) | assay ≥97.0% (NT) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility methanol: 0.1 g/mL, clear | solubility H2O: 1 g/mL, clear | solubility methanol: 0.1 g/mL, clear, colorless to almost colorless | solubility H2O: 0.1 g/mL, clear |
| mp 54-58 °C (lit.), 55-61 °C | mp 57-61 °C | mp 108-110 °C (lit.), 111-114 °C | mp - |
| form crystals | form solid | form crystals, pellets | form powder |
| grade purum | grade - | grade purum | grade - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Pyrrolidino-pyridin
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
233.6 °F - closed cup
flash_point_c
112 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?