Merck
83173
D-Pyroglutaminsäure-ethylester
puriss., ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonym(e):
(R)-5-Oxo-prolin-ethylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H11NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.17
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
82622
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
puriss.
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
optical activity
[α]20/D −4.0±1.0°, c = 10% in ethanol
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
mp
53-57 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CCOC(=O)[C@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-3-4-6(9)8-5/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m1/s1
InChI key
QYJOOVQLTTVTJY-RXMQYKEDSA-N
Other Notes
This ester of pyroglutamic acid can be transformed in many ways, e.g. N-alkylation; Thionation of the lactam; Preparation of the aldehyde; Reduction to the hydroxymethyl compound
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)