Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.11
EC Number:
202-717-6
UNSPSC Code:
51101500
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
112306
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥99.0% (N)
mp
189-191 °C
antibiotic activity spectrum
mycobacteria
SMILES string
NC(=O)c1cnccn1
InChI
1S/C5H5N3O/c6-5(9)4-3-7-1-2-8-4/h1-3H,(H2,6,9)
InChI key
IPEHBUMCGVEMRF-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?