Merck
81683
Procion® Blau MX-R
Synonym(e):
1-Amino-4-[3-(4,6-dichlortriazin-2-ylamino)-4-sulfophenylamino]-anthrachinon-2-sulfonsäure, Reactive Blue 4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H14Cl2N6O8S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
637.43
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
236-363-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
602258
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
suitability
suitable for microscopy
SMILES string
Nc1c(cc(Nc2ccc(c(Nc3nc(Cl)nc(Cl)n3)c2)S(O)(=O)=O)c4C(=O)c5ccccc5C(=O)c14)S(O)(=O)=O
Gene Information
rat ... P2rx1(25505)
Other Notes
Reactive dye for protein staining in gel electrophoresis; Ligand in affinity chromatography of enzymes; Specifically inhibits L-type pyruvate kinase
Legal Information
Procion is a registered trademark of Dystar Textilfarben GmbH & Co.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)