Merck
81640
5-Pregnen-3β-ol-20-on-acetat
purum
Synonym(e):
3β-Acetoxy-5-pregnen-20-on
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H34O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
358.51
UNSPSC Code:
12352000
EC Number:
217-212-6
Beilstein/REAXYS Number:
2062850
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
optical activity
[α]20/D +19±2°, c = 1% in ethanol
mp
148-150 °C
SMILES string
CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@H]4C(C)=O)[C@@H]3CC=C2C1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)