Direkt zum Inhalt
80430
Dichlordimethylsilan
Wacker Chemie AG, ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
Silan M2, DMDCS, Dimethyl-dichlorsilan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2SiCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.06
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-901-0
Beilstein/REAXYS Number:
605287
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Wacker Chemie AG
refractive index
n20/D 1.404 (lit.)
bp
70 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
density
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
C[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6Cl2Si/c1-5(2,3)4/h1-2H3
InChI key
LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Dichlorodimethylsilane is an organosilicon compound generally used as a protecting group for diols and carbonyl compounds. It is also used as a starting material for the preparation of silicon-based reagents.
Application
Dichlorodimethylsilane can be used:
  • As a silane coupling agent in the synthesis of silica nanoparticles and in their surface modification studies.
  • To prepare polydimethylsiloxane microemulsions by reacting with sodium dodecylpolyoxyethylene sulfate.
  • To prepare a novel heterasumanene where the benzylic carbon atoms of the sumanene are replaced by heteroatom (S, Si) functionalities
Other Notes
Preise für Bulkgebinde auf Anfrage
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichlordimethylsilan
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
33.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
1 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-78-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)