Merck
79840
Sigma-Aldrich
N-Phthaloyl-L-glutaminsäure
purum, ≥98.0% (T)
Synonym(e):
PhGA
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H11NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.23
Beilstein:
90136
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
purum
Assay
≥98.0% (T)
Optische Aktivität
[α]20/D −48±2°, c = 3% in dioxane
mp (Schmelzpunkt)
160-162 °C (lit.)
160-162 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
OC(=O)CC[C@H](N1C(=O)c2ccccc2C1=O)C(O)=O
InChI
1S/C13H11NO6/c15-10(16)6-5-9(13(19)20)14-11(17)7-3-1-2-4-8(7)12(14)18/h1-4,9H,5-6H2,(H,15,16)(H,19,20)/t9-/m0/s1
InChIKey
FEFFSKLJNYRHQN-VIFPVBQESA-N
Sonstige Hinweise
N-protected derivative of L-glutamic acid. The anhydride (prepared with DCCI or Ac2O without racemization) is used for γ-L-glutamylations[1][2][3][4]; The phthaloyl protection can be removed mildly[5]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Isolation and structure of coprine, the in vivo aldehyde dehydrogenase inhibitor in Coprinus atramentarius; Syntheses of coprine and related cyclopropa4one derivatives.
P Lindberg et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin transactions 1, (6), 684-691 (1977-01-01)
J.O. Osby et al.
Tetrahedron Letters, 25, 2093-2093 (1984)
Agaridoxin, a mushroom metabolite. Isolation, structure, and synthesis.
A Szent-Gyorgyi et al.
The Journal of organic chemistry, 41(9), 1603-1606 (1976-04-30)
-Glutamyl cyclotransferase. Distribution, isozymic forms, and specificity.
M Orlowski et al.
The Journal of biological chemistry, 248(8), 2836-2844 (1973-04-25)
U. Nagai et al.
Tetrahedron Letters, 26, 647-647 (1985)