Merck
79622-M
Phosphorsäure
puriss. p.a., crystallized, ≥99.0% (T)
Synonym(e):
Orthophosphorsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H3PO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.00
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-633-2
Beilstein/REAXYS Number:
1921286
MDL number:
eCl@ss:
38070202
Assay:
≥99.0% (T)
Form:
crystalline
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
3.4 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
2.2 mmHg ( 20 °C), 5 mmHg ( 25 °C)
grade
puriss. p.a.
assay
≥99.0% (T)
form
crystalline
quality
crystallized
impurities
≤0.002% KMnO4-reducing matter (as O)
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C
solubility
water: 850 g/L at 20 °C
density
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg, phosphite, hypophosphite (as H3PO3): ≤500 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
cation traces
As: ≤1 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, K: ≤5 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
SMILES string
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
General description
The product is crystalline phosphoric acid.
Application
Phosphoric acid has been employed as an oxidation reagent in a study.1 It may be used in the preparation of ammonium phosphate.
Other Notes
Konzentrierte Phosphorsäure, ca. 85 % H3PO4 (wässrig).
Disclaimer
kann beim Lagern erstarren; wird durch Erwärmen auf 50°C wieder flüssig
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphorsäure
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)