Merck
79458
6-Phosphogluconsäure Tris-(cyclohexylammonium)-salz
≥99.0% (TLC)
Synonym(e):
D-Gluconat-6-phosphat Tris-(cyclohexylamin)-salz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H13O10P · 3C6H13N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
573.66
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥99.0% (TLC)
impurities
≤5% water
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12CCCCN1CC3CC2CN4CCCC[C@]34[H]
InChI
1S/C15H26N2/c1-3-7-16-11-13-9-12(14(16)5-1)10-17-8-4-2-6-15(13)17/h12-15H,1-11H2/t12?,13?,14-,15+
InChI key
SLRCCWJSBJZJBV-ZMYVRHLSSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)