Direkt zum Inhalt
79260
(S)-3-(4-Chlor-3-fluor-phenoxy)-2-hydroxy-2-methyl-N-(4-nitro-3-trifluormethyl-phenyl)-propionamid
analytical standard
Synonym(e):
S-6
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H13ClF4N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
436.74
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
9733029
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
optical purity
enantiomeric excess: ≥96.0%
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
carbon content, 46.75% , hydrogen content, 3.00% , nitrogen content, 6.41%
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
C[C@](O)(COc1ccc(Cl)c(F)c1)C(=O)Nc2ccc(c(c2)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C17H13ClF4N2O5/c1-16(26,8-29-10-3-4-12(18)13(19)7-10)15(25)23-9-2-5-14(24(27)28)11(6-9)17(20,21)22/h2-7,26H,8H2,1H3,(H,23,25)/t16-/m0/s1
InChI key
LVWMWYCDQNZFKV-INIZCTEOSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)