Merck
78820
1-Phenyl-1H-tetrazol-5-thiol
for spectrophotometric det. of Pd, for the determination of Bi, ≥97.0%
Synonym(e):
1-Phenyl-5-mercapto-tetrazol, 1-Phenyl-tetrazolin-5-thion, 5-Mercapto-1-phenyl-tetrazol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6N4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.21
EC Number:
201-710-5
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
139068
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97.0% (HPLC), ≥97.0%
form
powder
quality
for spectrophotometric det. of Pd, for the determination of Bi
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
145 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Sc1nnnn1-c2ccccc2
InChI
1S/C7H6N4S/c12-7-8-9-10-11(7)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,10,12)
InChI key
GGZHVNZHFYCSEV-UHFFFAOYSA-N
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
4.1A - Other explosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)