Merck
78485
N,N′-(1,4-Phenylen)-dimaleimid
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
1,4-Dimaleinimido-benzol, N,N′-(p-Phenylen)-dimaleimid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H8N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.22
EC Number:
221-910-6
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
249631
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98.0% (HPLC)
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
O=C1C=CC(=O)N1c2ccc(cc2)N3C(=O)C=CC3=O
InChI
1S/C14H8N2O4/c17-11-5-6-12(18)15(11)9-1-2-10(4-3-9)16-13(19)7-8-14(16)20/h1-8H
InChI key
AQGZJQNZNONGKY-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Bifunctional thiol reagent for the cross-linking of proteins; Efficient procedure for the conjugation of an antibody with an enzyme
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)