Merck
78480
p-Phenylendiisothiocyanat
purum, ≥98.0% (N)
Synonym(e):
1,4-Diisothiocyanato-benzol, Bitoscanat, PDITC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H4(NCS)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.26
EC Number:
223-741-3
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
2414340
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
assay
≥98.0% (N)
mp
129-131 °C
SMILES string
S=C=Nc1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C8H4N2S2/c11-5-9-7-1-2-8(4-3-7)10-6-12/h1-4H
InChI key
OMWQUXGVXQELIX-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Reagent for solid-phase sequencing
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)