Direkt zum Inhalt
78411
o-Phenylendiamin
free base
Synonym(e):
1,2-Diaminobenzol, 1,2-Phenylendiamin, OPD
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.14
EC Number:
202-430-6
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
606074
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
0.01 mmHg ( 25 °C)
form
tablet
concentration
20 mg/tablet (~45 mg)
bp
256-258 °C
mp
100-102 °C
solubility
H2O: 1 tablet/10 mL, clear, colorless
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2
InChI key
GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Oxidation to 2,3-diaminophenazine; Determination of urinary oxalate by HPLC; Fluorescent detn. of pyruvate
Still not finding the right product?
Explore all of our products under o-Phenylendiamin
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
276.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
136 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)