Direkt zum Inhalt
7620031200BC
Gemini Reagent Rack
BioControl Systems, for use with Gemini®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41122409
Manufacturer/tradename:
BioControl Systems, Gemini®
Packaging:
pkg of 1 unit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
BioControl Systems, Gemini®
technique(s)
ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with Gemini®
storage temp.
room temp
Legal Information
Gemini is a registered trademark of Stratec
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gemini Reagent Rack
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)