Direkt zum Inhalt
76134
Ddz-Leu-OH Cyclohexylaminsalz
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
Ddz-L-leucin Cyclohexylaminsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H27NO6 · C6H13N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
452.58
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98.0% (HPLC)
SMILES string
NC1CCCCC1.COc2cc(OC)cc(c2)C(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)