Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH2CH2CH2C(OCH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
237-496-5
Beilstein/REAXYS Number:
1739200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
purum
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n
bp
164-166 °C (lit.)
density
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(OC)(OC)OC
InChI
1S/C8H18O3/c1-5-6-7-8(9-2,10-3)11-4/h5-7H2,1-4H3
InChI key
XUXVVQKJULMMKX-UHFFFAOYSA-N
Application
Trimethyl orthovalerate is used in the synthesis of 1,2,4-triazolo[1,5-c]pyrimidine derivatives as human adenosine A3 receptor ligands. It can also be used as a precursor to prepare N-sulfonyl and N-sulfinyl imines and imidates.
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
107.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
42 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Sicherheitshinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?