Merck
74960
Trimethoxy(7-octen-1-yl)silan
technical, ≥85% (GC)
Synonym(e):
(7-Octen-1-yl)-trimethoxysilan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2C=CH(CH2)6Si(OCH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.39
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
Beilstein/REAXYS Number:
2437131
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical
assay
≥85% (GC)
refractive index
n20/D 1.427
bp
48-49 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CO[Si](CCCCCCC=C)(OC)OC
InChI
1S/C11H24O3Si/c1-5-6-7-8-9-10-11-15(12-2,13-3)14-4/h5H,1,6-11H2,2-4H3
InChI key
RKLXSINPXIQKIB-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
201.2 °F - closed cup
flash_point_c
94 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)