Direkt zum Inhalt
74736
N-Octadecanoyl-Nilblau
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
Chromoionophor I, 3-Octadecanoylimino-7-(diethylamino)-1,2-benzophenoxazin, 9-(Diethylamino)-5-(octadecanoylimino)-5H-benzo[a]phenoxazin, N-Octadecanoyl-Nilblau, ETH 5294
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C38H53N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
583.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
Beilstein/REAXYS Number:
3576427
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98.0% (TLC)
mp
91-93 °C (lit.)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, alcohols: soluble
fluorescence
λex 614 nm; λem 663 nm (protonated)
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)\N=C1/C=C2Oc3cc(ccc3N=C2c4ccccc14)N(CC)CC
InChI
1S/C38H53N3O2/c1-4-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25-37(42)39-34-29-36-38(32-24-22-21-23-31(32)34)40-33-27-26-30(28-35(33)43-36)41(5-2)6-3/h21-24,26-29H,4-20,25H2,1-3H3/b39-34+
InChI key
MYWBZQJIXVRCJC-JQJRJOTLSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Assay der Aktivitäten von K+ und Ca2+ mit einer Solvent polymeren Optodenmembran, basierend auf ETH 5294 und einem Kalium Ionophor (Valinomycin)
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)