Merck
74095
3-Nitro-L-tyrosin-ethylester -hydrochlorid
purum, ≥99.0% (AT)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H14N2O5 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.70
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
266-466-4
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
assay
≥99.0% (AT)
optical activity
[α]20/D +3.3±0.3°, c = 2% in H2O
mp
~185 °C (dec.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H14N2O5.ClH/c1-2-18-11(15)8(12)5-7-3-4-10(14)9(6-7)13(16)17;/h3-4,6,8,14H,2,5,12H2,1H3;1H/t8-;/m0./s1
InChI key
GITKQXFBNJTMRP-QRPNPIFTSA-N
Other Notes
Modifies proteins via carboxylic group
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)