Fortfahren mit
73105
Glycerin-tributyrat
analytical standard
Synonym(e):
1,2,3-Tributyryl-glycerin, Tributyrin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 83,20
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2COOCH2)2CHOCOCH2CH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.36
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-451-5
Beilstein/REAXYS Number:
1714746
MDL number:
€ 83,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.434-1.436, n20/D 1.435 (lit.)
bp
129-131 °C/0.03 mmHg (lit.), 287-288 °C (lit.)
density
1.032 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
CCCC(=O)OCC(COC(=O)CCC)OC(=O)CCC
InChI
1S/C15H26O6/c1-4-7-13(16)19-10-12(21-15(18)9-6-3)11-20-14(17)8-5-2/h12H,4-11H2,1-3H3
InChI key
UYXTWWCETRIEDR-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
91010W222322T4891
grade
analytical standard
grade
-
grade
FG
grade
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
refractive index
n20/D 1.434-1.436, n20/D 1.435 (lit.)
refractive index
n20/D 1.435
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
refractive index
-
density
1.032 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.032 g/mL at 20 °C
density
1.032 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycerin-tributyrat
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
345.2 °F - closed cup
flash_point_c
174 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)