Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171614
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltensterility
sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
veterinary, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Bacillus anthracis
General description
Polymixin ist ein Hemmstoff, der das Wachstum von Bacillus anthracis zulässt während er eventuelle Kontaminanten inhibiert. Lysozym unterdrückt spezifisch das Wachstum von gramnegativen Begleitorganismen.
Application
inhibitory agent allowing growth of Bacillus anthracis while inhibiting contaminants like Gram negatives
Other Notes
(pro Vial, ausreichend für 1000 ml Medium):
Lysozyme 300000 U, Polymyxin B-sulfat 30000 U
Lysozyme 300000 U, Polymyxin B-sulfat 30000 U
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?