Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
Form:
solution
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
solution
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
0.01 M NO3-
density
1.00 g/mL at 20 °C
SMILES string
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
General description
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Application
Nitrate ion standard solution may be used for the preparation of ion-selective membranes and electrodes used in the evaluation of soil macronutrients for testing the soil fertility.
Preparation Note
hergestellt aus KNO3 und H2O
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?