Merck
71809
Poly-(hexafluorpropylenoxid)
suitable for mass spectrometry (MS)
Synonym(e):
Poly-(perfluorpropylenoxid)
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HO[CF(CF3)CF2O]nH
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
4 × 10-7 ( 20 °C)
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
refractive index
n20/D 1.297
SMILES string
OC(F)(F)C(F)(F)F.OC(F)(F)C(O)(F)C(F)(F)F
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)