Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H16N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.21
UNSPSC Code:
12352100
Beilstein/REAXYS Number:
105098
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
purum
assay
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.4730 (lit.), n20/D 1.473
bp
193-194 °C (lit.)
density
0.970 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COCCN1CCNCC1
InChI
1S/C7H16N2O/c1-10-7-6-9-4-2-8-3-5-9/h8H,2-7H2,1H3
InChI key
BMEMBBFDTYHTLH-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
- Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
Disclaimer
Reizend, luftempfindlich - absorbiert CO2
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
target_organs
respiratory tract irritation
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?