Merck
70165
Leberpulver, trocken
BioChemika, suitable for microbiology
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioChemika
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
pH
~6 (2% in H2O)
application(s)
microbiology
Preparation Note
To prepare a liver infusion medium, add 50 g of liver powder to 1 litre of distilled water and allow to infuse (with frequent agitation) for 1 hour at 50°C. Boil the mixture for a few minutes to coagulate protein, strain through 60 mesh stainless steel gauze, add 10 g of peptone and 5 g of sodium chloride. Adjust the reaction to pH 7.2, boil, strain through gauze as above, and sterilize by autoclaving at 121°C for 15 minutes.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)