Merck
70112
AQUANAL™-professional Vario H Freies Chlor (DPD)
determination of chlorine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41113319
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
measuring range
0.01-2 mg/L (Cl2)
application(s)
environmental
general analytical
Packaging
100 Pulverpäckchen für 10 mL Probevolumen
Analysis Note
Methode: N,N-Diethyl-p-phenylendiamin (DPD)
Legal Information
AQUANAL is a trademark of Sigma-Aldrich International GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)