Direkt zum Inhalt
69955
MOPS Heminatriumsalz
≥97.0% (T)
Synonym(e):
3-Morpholino-propansulfonsäure Heminatriumsalz, 4-Morpholin-propansulfonsäure Heminatriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H14.5NO4S · 0.5Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.25
UNSPSC Code:
12161700
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97.0% (T)
impurities
≤3% water
useful pH range
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
solubility
H2O: 0.5 g/mL, clear, colorless
SMILES string
[Na+].OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1.[O-]S(=O)(=O)CCCN2CCOCC2
InChI
1S/2C7H15NO4S.Na/c2*9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h2*1-7H2,(H,9,10,11);/q;;+1/p-1
InChI key
OVCWZKQPQOVIDT-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MOPS Heminatriumsalz
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)