zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H23INP
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
495.34
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4075159
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
purum
assay
≥98.0% (NT)
mp
237-242 °C (dec.)
SMILES string
[I-].CN(c1ccccc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
Other Notes
Reagent used for the activation of alcohols; reaction of the active intermediate with amines, thiols and azides to the respective derivatives; C-Alkylation or C-arylation of allylic alcohols
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?