Merck
68190
4-Methyl-octan
purum, ≥99.0% (GC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)3CH(CH3)CH2CH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.26
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
218-687-2
Beilstein/REAXYS Number:
1730896
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
assay
≥99.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.405
bp
140-142 °C (lit.)
density
0.719 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(C)CCC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)