Fortfahren mit
67712
O-Methyl-isoharnstoff -hemisulfat (Salz)
≥99.0% (T)
Synonym(e):
OMI®
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2NC(OCH3)=NH · 1/2H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.12
EC Number:
257-851-8
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3723107
MDL number:
assay
≥99.0% (T)
mp
163-167 °C (lit.), 164-167 °C
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear
SMILES string
COC(N)=N.COC(N)=N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2C2H6N2O.H2O4S/c2*1-5-2(3)4;1-5(2,3)4/h2*1H3,(H3,3,4);(H2,1,2,3,4)
InChI key
QSCPQKVWSNUJLJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Legal Information
OMI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)