Merck
66725
Methylenblau -Lösung
according to Loeffler
Synonym(e):
Ehrlichs Reagens III, Loeffler’s Methylenblau
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H18ClN3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
319.85
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3641570
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
dye (C.I.No. 52015), 0.3 % (w/v) (in ethanol:0.1% aqueous KOH 3:10)
refractive index
n20/D 1.347
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Application
Loeffler′s alkaline methylene blue stain solution has been used for the staining of microalgae cells.
Other Notes
Prepared according to
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
84.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
29 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)