Merck
65369
(S)-(−)-α-Methoxy-α-trifluormethylphenylessigsäure
derivatization grade (chiral), LiChropur, ≥99.0%
Synonym(e):
(−)-MTPA, Moshers Säure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9F3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.17
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
241-292-1
Beilstein/REAXYS Number:
4684048
MDL number:
Assay:
≥99.0% (T), ≥99.0%
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
derivatization grade (chiral)
Quality Segment
assay
≥99.0% (T), ≥99.0%
form
solid
optical activity
[α]20/D −73±1°, c = 2% in methanol
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
quality
LiChropur
technique(s)
HPLC: suitable
bp
90 °C/0.1 mmHg
mp
46-49 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CO[C@](C(O)=O)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O3/c1-16-9(8(14)15,10(11,12)13)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3,(H,14,15)/t9-/m0/s1
InChI key
JJYKJUXBWFATTE-VIFPVBQESA-N
Application
Bestimmung der absoluten Konfiguration von stereogenen Carbinol-Kohlenstoffen
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)