Direkt zum Inhalt
65200
4-Methoxyphenylessigsäure
purum, ≥98.0% (T)
Synonym(e):
Homoanissäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3OC6H4CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.17
EC Number:
203-166-4
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
Beilstein/REAXYS Number:
1101737
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
assay
≥98.0% (T)
bp
140 °C/3 mmHg (lit.)
mp
84-86 °C
SMILES string
COc1ccc(CC(O)=O)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
NRPFNQUDKRYCNX-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)