Merck
64454
Fenitrothion
reference material
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H12NO5PS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.23
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
8983553
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reference material
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COP(=S)(OC)Oc1ccc(c(C)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H12NO5PS/c1-7-6-8(4-5-9(7)10(11)12)15-16(17,13-2)14-3/h4-6H,1-3H3
InChI key
ZNOLGFHPUIJIMJ-UHFFFAOYSA-N
General description
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fenitrothion
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)