Merck
637696
2-Chlor-1-(difluormethoxy)-1,1,2-trifluorethan-d2
98 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
Enfluran-d2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ClCDFCF2OCF2D
Molekulargewicht:
186.50
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
MDL number:
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
98% (CP)
bp
57 °C (lit.)
density
1.533 g/mL at 25 °C
mass shift
M+2
SMILES string
[2H]C(F)(F)OC(F)(F)C([2H])(F)Cl
InChI
1S/C3H2ClF5O/c4-1(5)3(8,9)10-2(6)7/h1-2H/i1D,2D
InChI key
JPGQOUSTVILISH-QDNHWIQGSA-N
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)