Merck
63640
Melissinsäure
purum, synthetic, ≥96.0% (GC)
Synonym(e):
Triacontansäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)28COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
452.80
EC Number:
208-042-3
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1803689
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
assay
≥96.0% (GC)
quality
synthetic
mp
92-94 °C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C30H60O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30(31)32/h2-29H2,1H3,(H,31,32)
InChI key
VHOCUJPBKOZGJD-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)